Learn More
GW0742, TRC
Código de producto. 17974635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17974635 1 mg 1 miligramo
17902415 10 mg 10 miligramos
17903255 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17974635 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG9300001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 317318-84-6
Fórmula molecular C21 H17 F4 N O3 S2
Peso molecular (g/mol) 471.49
Sinónimo Acetic acid, 2-[4-[[[2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-5-thiazolyl]methyl]thio]-2-methylphenoxy]-, Acetic acid, [4-[[[2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-5-thiazolyl]methyl]thio]-2-methylphenoxy]- (9CI), 2-[4-[[[2-[3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-5-thiazolyl]methyl]thio]-2-methylphenoxy]acetic acid, GW 0742, GW 0742X, GW 610742, GWδ 0742
Nombre IUPAC 2-[4-[[2-[3-fluoro-4-(trifluorometil)fenilo]-4-metil-1,3-tiazol-5-il]metilsulfanil]-2-ácido metilfenoxiacético
SMILES Cc1cc(SCc2sc(nc2C)c3ccc(c(F)c3)C(F)(F)F)ccc1OCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GW0742
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H17F4NO3S2/c1-11-7-14(4-6-17(11)29-9-19(27)28)30-10-18-12(2)26-20(31-18)13-3-5-15(16(22)8-13)21(23,24)25/h3-8H,9-10H2,1-2H3,(H,27,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.0586
Porcentaje de pureza >95%