Learn More
GW 9662, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15486999 10 mg 10 miligramos
15496999 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486999 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65634.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.24€
    92.65€ / 10 miligramos
    Ahorro 21.59€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Un antagonista irreversible de PPAR→
An irreversible PPAR- antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22978-25-2
Fórmula molecular C13H9ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 276.676
Número MDL MFCD01215270
Clave InChI DNTSIBUQMRRYIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-nitrobenzanilide, 2-chloro-5-nitro-n-phenyl-benzamide, 2-chloro-5-nitro-n-4-phenylbenzamide, 2-chloro-5-nitrophenyl-n-benzamide, tocris-1508, spectrum5_001989, lopac-m-6191, d00acx, d05thb, dsstox_cid_20723
PubChem CID 644213
ChEBI CHEBI:79993
Nombre IUPAC 2-cloro-5-nitro-N-fenilbenzamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C2=C(C=CC(=C2)[N+](=O)[O-])Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GW 9662
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.68
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • GW 9662
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloro-5-nitrobenzanilide