Learn More
R&D Systems™ GW 9662
Código de producto. 18085542
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18085542 10 mg 10 miligramos
18034172 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18085542 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 1508/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.43€
    225.75€ / 10 miligramos
    Ahorro 24.68€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective covalent PPARγ antagonist
GW 9662 is a selective irreversible PPARγ antagonist (IC50 values are 3.3, 32 and 2000 nM for PPARγ, PPARα and PPARδ respectively). Blocks the inhibition of osteoclast formation induced by IL-4 in the low micromolar range (1-2 μM), therefore is more potent than BADGE. Anticancer, inhibits growth of human mammary tumor cell lines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22978-25-2
Fórmula molecular C13H9ClN2O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GW 9662
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.68
Pureza >98%
Peso molecular 276.676