Learn More
GW 766994, MedChemExpress
Código de producto. 16484098
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484098 10 mg 10 miligramos
16482946 25 mg 25 miligramos
16460457 50 mg 50 miligramos
16416807 5 mg 5 miligramos
16405076 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16484098 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107051
MedChemExpress GW 766994 (GW 994) is an orally active and specific chemokine receptor-3 (CCR3) antagonist. GW 766994 has the potential for asthma and eosinophilic bronchitis research.
GW 766994 (GW 994) is an orally active and specific chemokine receptor-3 (CCR3) antagonist. GW 766994 has the potential for asthma and eosinophilic bronchitis research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GW 766994
Forma física Solid
CAS 408303-43-5
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H24Cl2N4O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo GW 994
Información de solubilidad DMSO : 56 mg/mL (124.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC(C(C=C1)=CC=C1CNC(NC[C@H](OCC2)CN2CC3=CC(Cl)=C(Cl)C=C3)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 451.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.35
Porcentaje de pureza 99.73%