Learn More
GW 7647, TRC
Código de producto. 30136767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136767 10 mg 10 miligramos
30136090 25 mg 25 miligramos
17949164 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136767 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG93160310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 265129-71-3
Fórmula molecular C29 H46 N2 O3 S
Peso molecular (g/mol) 502.75
Sinónimo GW 7647, GW 7647X, GWalpha 7647;
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-[2-[4-ciclohexilbutil(ciclohexilcarbamoil)amino]etil]fenil]sulfanil-2-metilpropanoico
SMILES CC(C)(Sc1ccc(CCN(CCCCC2CCCCC2)C(=O)NC3CCCCC3)cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-((4-(2-(((Cyclohexylamino)carbonyl)(4-cyclohexylbutyl)amino)ethyl)phenyl)thio)-2-methylpropanoic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H46N2O3S/c1-29(2,27(32)33)35-26-18-16-24(17-19-26)20-22-31(28(34)30-25-14-7-4-8-15-25)21-10-9-13-23-11-5-3-6-12-23/h16-19,23,25H,3-15,20-22H2,1-2H3,(H,30,34)(H,32,33)
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.3229