Learn More
Tocris Bioscience™ GW 6471
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18054442
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18054442 10 mg 10 miligramos
18044552 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18054442 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4618/10
PPARα antagonist
PPARα antagonist (IC50 = 0.24 μM). Enhances the binding affinity of the PPARα ligand-binding domain to the co-repressor proteins SMRT and NCoR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 880635-03-0
Fórmula molecular C35H36F3N3O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GW 6471
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 619.67
Pureza >98%
Peso molecular 619.685