Learn More
GW 5074, MedChemExpress
Código de producto. 16480387
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480387 50 mg 50 miligramos
16446747 5 mg 5 miligramos
16434038 10 mg 10 miligramos
16415026 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16480387 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10542
MedChemExpress GW 5074 is a potent and selective c-Raf inhibitor with IC50 of 9 nM, and has no effect on the activities of JNK1/2/3, MEK1, MKK6/7, CDK1/2, c-Src, p38 MAP, VEGFR2 or c-Fms.
GW 5074 is a potent and selective c-Raf inhibitor with IC50 of 9 nM, and has no effect on the activities of JNK1/2/3, MEK1, MKK6/7, CDK1/2, c-Src, p38 MAP, VEGFR2 or c-Fms.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GW 5074
CAS 220904-83-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H8Br2INO2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (191.96 mM)
SMILES O=C1NC2=C(/C1=C/C3=CC(Br)=C(C(Br)=C3)O)C=C(C=C2)I
Peso molecular (g/mol) 520.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 520.94
Porcentaje de pureza 98.64%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease