Learn More
GW 501516, TRC
Código de producto. 30012720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012720 1 mg 1 miligramo
30009414 25 mg 25 miligramos
30009237 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012720 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG9315001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 317318-70-0
Fórmula molecular C21 H18 F3 N O3 S2
Peso molecular (g/mol) 453.5
Sinónimo Acetic acid, 2-[2-methyl-4-[[[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-thiazolyl]methyl]thio]phenoxy]-, Acetic acid, [2-methyl-4-[[[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-thiazolyl]methyl]thio]phenoxy]- (9CI), 2-[2-Methyl-4-[[[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-thiazolyl]methyl]thio]phenoxy]acetic acid, 2-[2-Methyl-4-[[[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiazol-5-yl]methyl]thio]phenoxy]acetic acid, GW 1516, GW 501516, Cardarine, Endurobol, Acetic acid, 2-[2-methyl-4-[[[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-thiazolyl]methyl]thio]phenoxy]-, Acetic acid, [2-methyl-4-[[[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-thiazolyl]methyl]thio]phenoxy]- (9CI), 2-[2-Methyl-4-[[[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-thiazolyl]methyl]thio]phenoxy]acetic acid, 2-[2-Methyl-4-[[[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiazol-5-yl]methyl]thio]phenoxy]acetic acid, GW 1516, GW 501516, Cardarine, Endurobol
Nombre IUPAC 2-[2-metil-4-[[4-metil-2-[4-(trifluorometil)fenilo]-1,3-tiazol-5-il]metilsulfanil]fenoxiacético
SMILES Cc1cc(SCc2sc(nc2C)c3ccc(cc3)C(F)(F)F)ccc1OCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GW 501516
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H18F3NO3S2/c1-12-9-16(7-8-17(12)28-10-19(26)27)29-11-18-13(2)25-20(30-18)14-3-5-15(6-4-14)21(22,23)24/h3-9H,10-11H2,1-2H3,(H,26,27)
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.068
Porcentaje de pureza >95%