Learn More
GW 501516 Sulfóxido, TRC
Código de producto. 30010480
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010480 100 mg 100 miligramos
30004933 25 mg 25 miligramos
30011317 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010480 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG931505100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1206891-26-0
Fórmula molecular C21H18F3NO4S2
Peso molecular (g/mol) 469.5
Sinónimo 2-[2-Methyl-4-[[[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-thiazolyl]methyl]sulfinyl]phenoxy]acetic Acid, 2-(2-Methyl-4-(((4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazol-5-yl)methyl)sulfinyl)phenoxy)acetic Acid
Nombre IUPAC 2-[2-metil-4-[[4-metil-2-[4-(trifluorometil)fenilo]-1,3-tiazol-5-il]metilsulfinil]fenoxiacético
SMILES O=S(CC1=C(C)N=C(C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)S1)C3=CC=C(OCC(O)=O)C(C)=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GW 501516 Sulfoxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H18F3NO4S2/c1-12-9-16(7-8-17(12)29-10-19(26)27)31(28)11-18-13(2)25-20(30-18)14-3-5-15(6-4-14)21(22,23)24/h3-9H,10-11H2,1-2H3,(H,26,27)
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.0629
Porcentaje de pureza >95%