Learn More
GW 501516 Sulfona, TRC
Código de producto. 30134564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134564 250 mg 250 miligramos
30010948 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134564 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG931495250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1206891-27-1
Fórmula molecular C21H18F3NO5S2
Peso molecular (g/mol) 485.5
Sinónimo 2-[2-Methyl-4-[[[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-thiazolyl]methyl]sulfonyl]phenoxy]-acetic Acid
Nombre IUPAC 2-[2-metil-4-[[4-metil-2-[4-(trifluorometil)fenilo]-1,3-tiazol-5-il]metilsulfonil]fenoxiacético ácido acético
SMILES O=[S](CC(SC(C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)=N2)=C2C)(C3=CC(C)=C(OCC(O)=O)C=C3)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GW 501516 Sulfone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H18F3NO5S2/c1-12-9-16(7-8-17(12)30-10-19(26)27)32(28,29)11-18-13(2)25-20(31-18)14-3-5-15(6-4-14)21(22,23)24/h3-9H,10-11H2,1-2H3,(H,26,27)
Formula Weight (peso de la fórmula) 485.0578
Porcentaje de pureza >95%