Learn More
GW 501516 Éster Metílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GW 501516 Methyl Ester |
| CAS | 317318-69-7 |
| Fórmula molecular | C22H20F3NO3S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-[2-Methyl-4-[[[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-thiazolyl]methyl]thio]phenoxy]acetic Acid, Methyl-methyl-trifluoromethylphenyl -thiazolyl-methylsulfanyl-phenoxy-acetic Acid Methyl Ester, GW 1516 Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H20F3NO3S2/c1-13-10-17(8-9-18(13)29-11-20(27)28-3)30-12-19-14(2)26-21(31-19)15-4-6-16(7-5-15)22(23,24)25/h4-10H,11-12H2,1-3H3 |
| SMILES | n1ccc(cc1)Nc2c(N)cccc2 |
| Peso molecular (g/mol) | 467.52 |