Learn More
GW 501516, MedChemExpress
Código de producto. 16494188
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494188 10 mg 10 miligramos
16480537 50 mg 50 miligramos
16476907 5 mg 5 miligramos
16425156 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16494188 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10838
MedChemExpress GW 501516 (GW 1516) is a PPARδ agonist with an EC50 of 1.1 nM.
GW 501516 (GW 1516) is a PPARδ agonist with an EC50 of 1.1 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GW 501516
CAS 317318-70-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H18F3NO3S2
Cantidad 10 mg
Sinónimo GW 1516 GSK-516
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (220.51 mM)
SMILES OC(COC1=CC=C(C=C1C)SCC2=C(N=C(S2)C3=CC=C(C=C3)C(F)(F)F)C)=O
Peso molecular (g/mol) 453.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.5
Porcentaje de pureza 97.24%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death