Learn More
Tocris Bioscience™ GW 441756
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18035282
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18035282 10 mg 10 miligramos
30001315 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18035282 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2238/10
Potent, selective TrkA inhibitor
Potent, selective inhibitor of the NGF receptor tyrosine kinase A (TrkA) (IC50 = 2 nM). Displays > 100-fold selectivity over a range of other kinases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 504433-23-2
Fórmula molecular C17H13N3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GW 441756
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.31
Pureza >99%
Peso molecular 275.311