Learn More
GW 441756, MedChemExpress
Descripción
GW 441756 is a potent and specific nerve growth factor (NGF) receptor tyrosine kinases A (TrkA) inhibitor (IC50=2 nM), which eliminates the BmK NSPK-induced neurite outgrowth.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GW 441756 |
| CAS | 504433-23-2 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H13N3O |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 17.5 mg/mL (63.57 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C1/C(C2=NC=CC=C2N1)=C\C3=CN(C)C4=C3C=CC=C4 |
| Peso molecular (g/mol) | 275.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.3 |
| Mostrar más |