Learn More
GW 280264X, TRC
Código de producto. 30240930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240930 2.5 mg 2.50 miligramo
30240685 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240930 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG9315452.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 866924-39-2
Fórmula molecular C28H41N5O6S
Peso molecular (g/mol) 575.72
Sinónimo GW 280264X, BenzylN-[(5S)-5-[[(2R,3S)-3-(Formylhydroxyamino)-2-(2-methylpropyl)-1-oxohexyl]amino]-6-oxo-6-(2-thiazolylamino)hexyl]-carbamate;
Nombre IUPAC Bencilo N-[(5S)-5-[[(2R,3S)-3-[formil(hidroxi)amino]-2-(2-metilpropil)hexanoil]amino-6-oxo-6-(1,3-tiozol-2-ilamino)hexil]carbamato
SMILES CCC[C@@H]([C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)Nc2nccs2)N(O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BenzylN-((5S)-5-(((2R,3S)-3-(Formylhydroxyamino)-2-(2-methylpropyl)-1-oxohexyl)amino)-6-oxo-6-(2-thiazolylamino)hexyl)-carbamate
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H41N5O6S/c1-4-10-24(33(38)19-34)22(17-20(2)3)25(35)31-23(26(36)32-27-29-15-16-40-27)13-8-9-14-30-28(37)39-18-21-11-6-5-7-12-21/h5-7,11-12,15-16,19-20,22-24,38H,4,8-10,13-14,17-18H2,1-3H3,(H,30,37)(H,31,35)(H,29,32,36)/t22-,23+,24+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 575.2778