Learn More
GV-58, MedChemExpress
Código de producto. 16447937
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16447937 5 mg 5 miligramos
16411269 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16447937 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12498
MedChemExpress GV-58 is a potent, selective N- and P/Q-type Ca2+ channels agonist with EC50 of 7.21/8.81 uM for N-type/P-Q-type Ca2+ channel; 20-fold less potent CDK inhibitor activity.
GV-58 is a potent, selective N- and P/Q-type Ca2+ channels agonist with EC50 of 7.21/8.81 uM for N-type/P-Q-type Ca2+ channel
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GV-58
CAS 1402821-41-3
Color Grayish Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H26N6OS
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (267.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC[C@@H](NC1=NC(NCC2=CC=C(C)S2)=C3N=CN(CCC)C3=N1)CO
Peso molecular (g/mol) 374.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.5
Porcentaje de pureza 98.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation