Learn More
Notrax Alfombrilla de barrera absorbente de Guzzler™
Código de producto. 17741978
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
90 x 60 cm
120 x 90 cm
150 x 90 cm
300 x 90 cm
180 x 120 cm
300 x 120 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17741978 90 x 60 cm cada uno
17701988 120 x 90 cm cada uno
17761988 150 x 90 cm cada uno
17721998 180 x 120 cm cada uno
17781998 300 x 90 cm cada uno
17742008 300 x 120 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17741978 Proveedor Notrax N.º de proveedor 166S0023CH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.70€
    30.88€ / paquete de 1
    Ahorro 4.82€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Notrax Guzzler™: la alfombrilla resistente y duradera con bordes de caucho elevados en los 4 lados actúa como una barrera de contención y puede contener hasta 6 litros de agua por metro cuadrado. El patrón laminado elevado funciona con doble función para eliminar y atrapar la suciedad y la humedad.
  • La alfombrilla resistente y duradera con bordes de caucho elevados en los 4 lados actúa como una barrera de contención y puede contener hasta 6 litros de agua por metro cuadrado
  • El patrón laminado elevado funciona con doble función para eliminar y atrapar la suciedad y la humedad
  • Los bordes reforzados de caucho y el dorso proporcionan la máxima resistencia
  • El dorso con hendiduras minimiza el movimiento en todas las superficies y mantiene la alfombrilla elevada, lo que permite que los suelos húmedos duros se sequen por debajo
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 90 x 60 cm
Color Carbón
Longitud (imperial) 35 in
Longitud (métrico) 90 cm
Material Polipropileno
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 60 cm