Learn More
Clorhidrato de guvacolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Guvacoline Hydrochloride |
| CAS | 6197-39-3 |
| Fórmula molecular | C7H11NO2 HCl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Methyl 1,2,5,6-Tetrahydro-3-pyridinecarboxylate Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11NO2.ClH/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6;/h3,8H,2,4-5H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COC(=O)C1=CCCNC1 |
| Nombre IUPAC | metil 1,2,3,6-tetrahidropiridina-5-carboxilato; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 177.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.0557 |