Learn More
Hidrobromuro de guvacolina, TRC
Código de producto. 30400385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30400385 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30400385 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG87650010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guvacoline Hydrobromide
CAS 17210-51-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 H11 N O2 . Br H
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11NO2.BrH/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6;/h3,8H,2,4-5H2,1H3;1H
SMILES Br.COC(=O)C1=CCCNC1
Nombre IUPAC metil 1,2,3,6-tetrahidropiridina-5-carboxilato; bromhidrato
Peso molecular (g/mol) 222.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.0051
Porcentaje de pureza >95