Learn More
Cloruro de Guvacina, TRC
Código de producto. 30136010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136010 50 mg 50 miligramos
30133225 100 mg 100 miligramos
30007326 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136010 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG87640050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6027-91-4
Fórmula molecular C6 H9 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 163.6
Sinónimo 1,2,5,6-Tetrahydro-3-pyridinecarboxylic Acid Hydrochloride, 1,2,5,6-Tetrahydro- nicotinic Acid Hydrochloride;
Nombre IUPAC ácido 1,2,3,6-tetrahidropiridina-5-carboxílico; Cloruro
SMILES Cl.OC(=O)C1=CCCNC1
Specifications
Nombre del producto químico o material Guvacine Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9NO2.ClH/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5;/h2,7H,1,3-4H2,(H,8,9);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.04