Learn More
Cloruro de Guvacina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Guvacine Hydrochloride |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9NO2.ClH/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5;/h2,7H,1,3-4H2,(H,8,9);1H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.04 |