Learn More
Guthoxon, TRC
Código de producto. 30404169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30404169 50 mg
30390718 10 mg
30399752 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30404169 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG85565050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 961-22-8
Fórmula molecular C10 H12 N3 O4 P S
Peso molecular (g/mol) 301.26
Sinónimo Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl ester, S-ester with 3-(mercaptomethyl)-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one (6CI,7CI,8CI), 1,2,3-Benzotriazine, phosphorothioic acid deriv., Azinphosmethyl oxon, Azinphosmethyl oxygen analog, Guthion oxon, Guthion oxygen analog, Guthoxon, Gutoxon, O,O-Dimethyl S-(4-oxobenzotriazino-3-methyl) phosphorothiolate, Oxoazinphos-methyl, S-3,4-Dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-ylmethyl O,O-dimethyl phosphorothioate, Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl S-[(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-yl)methyl] ester
Nombre IUPAC 3-(dimetoxifosforilsulfanilmetil)-1,2,3-benzotriazina-4-una
SMILES COP(=O)(OC)SCN1N=Nc2ccccc2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azinphos-methyl-oxon
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N3O4PS/c1-16-18(15,17-2)19-7-13-10(14)8-5-3-4-6-9(8)11-12-13/h3-6H,7H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.0286