Learn More
Gusacitinib, MedChemExpress
Código de producto. 16420157
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16420157 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16420157 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103018
MedChemExpress Gusacitinib (ASN-002) is an orally active and potent dual inhibitor of spleen tyrosine kinase (SYK) and janus kinase (JAK) with IC50 values of 5-46 nM. Gusacitinib has anti-cancer activity in both solid and hematological tumor types.
Gusacitinib (ASN-002) is an orally active and potent dual inhibitor of spleen tyrosine kinase (SYK) and janus kinase (JAK) with IC50 values of 5-46 nM. Gusacitinib has anti-cancer activity in both solid and hematological tumor types.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gusacitinib
CAS 1425381-60-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H28N8O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo ASN-002
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (217.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CCC1CCN(C2=NC(NC3=CC=C(N4CCC(O)CC4)C=C3)=C5C(C=NNC5=O)=N2)CC1
Peso molecular (g/mol) 460.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.53
Porcentaje de pureza 98.59%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease