Descripción
- Muy buena elasticidad y flexibilidad
- Buena resistencia a la abrasión
- Estructura de caucho natural con Shore A 45
- Ligeros, flexibles y resistentes al desgaste con buena impermeabilidad
- Ofrecen buena resistencia química a ácidos y bases
- Cumple con los criterios de la Farmacopea Estadounidense (FDA)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Compatible con GMP |
| Diámetro interior (métrico) | 6,4 mm |
| Material | Caucho |
| Diámetro exterior (imperial) | 8 mm |
| Longitud global (métrico) | 7,62 m |
| Grosor (métrico) | 0,8 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de líquidos y gases de uso general |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -26 °C |
| Esterilidad | Estériles |
| Color | Ámbar |
| Mostrar más |