Learn More
Masterflex™ Tubos de goma de caucho
Código de producto. 11742793
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6,4 mm
7,9 mm
9,6 mm
Diámetro exterior (imperial):
8 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
Tamaño de la unidad:
7.50 M
7.50 metro
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
11742793 6,4 mm 9,5 mm 7.50 metro
11722803 7,9 mm 11,1 mm 7.50 metro
11792783 6,4 mm 8 mm 7.50 metro
11712803 6,4 mm 12,7 mm 7.50 M
11732803 7,9 mm 12,7 mm 7.50 metro
11742803 9,6 mm 12,7 mm 7.50 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11742793 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0644807
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos de goma de caucho son para aplicaciones de líquidos y gases de uso general
  • Muy buena elasticidad y flexibilidad
  • Buena resistencia a la abrasión
  • Estructura de caucho natural con Shore A 45
  • Ligeros, flexibles y resistentes al desgaste con buena impermeabilidad
  • Ofrecen buena resistencia química a ácidos y bases
  • Cumple con los criterios de la Farmacopea Estadounidense (FDA)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Compatible con GMP
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material Caucho
Diámetro exterior (imperial) 9,5 mm
Longitud global (métrico) 15,24 m
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de líquidos y gases de uso general
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -26 °C
Esterilidad Estériles
Color Ámbar
Flexibility Los tubos
Max. Operating Temperature (Metric) 70 °C