Learn More
Colofonia de goma, TRC
Código de producto. 30397317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30397317 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30397317 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG85550010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gum Rosin
CAS 8050-09-7
Cantidad 10 g
Sinónimo Rosin, Rosin Substitutes, 100F, AAL, AL 104, AL 104 (Rosin), AL 1200, AL 1300, AL 1302, AR 06, AR 06 (Rosin), Aquatac XR 4343, BALS 3A, Bandis G 100, Bandis T 100H, CC 167, CG-WW, CG-X, Chinese Rosin WW, Chinese Rosin X, Colopearl E 5H, Colophane, Colophonium, Colophony, Composize 1718, Composize M 1718, D 101, D 101 (Rosin), DC 35Y01, DS 896, Deep Rosin A 100, Deipurojin A 100, Dermulsene RA 405, Disproportionated Rosin, Dynakoll SI 100, EM 3, EM 3 (rosin), ER 110, Ester Gum EK 1002, FR 1900, Foralyn 5020, G 100F, G 7, GR 90S, Gum Rosin CG-WW, Gum Rosin M, Gum Rosin N, Gum Rosin WW, Gum Rosin X, HBR 509, HRS 50, HRS 50 (Rosin), Hariester 508H, Hariester DS 70, Hariester G 7, Hariester SK 90D55, Hariphenol P 900, Haritac AQ 110, Haritac AQ 90A, Haritac F 90, Harosin X, Harsize L 50, Harsize L 850, Harsize NES 555, Highrosin, Highrosin B, Highrosin S, Hongkong Rosin WW, Inktac 103, Inktac 128, Inktac TX, KA 100W, KE 356, KE 610, KE 709, KR 604, KR 614, KSU 007, Kenomic A 35, Kenomic C 35, L 750, MHK 37BZ, NES 405, NS 74, NT 83, NT 85, Naval stores, Neotall C, NeuSize 3, NeuSize 650, NeuSize 730, NeuSize 737, NeuSize 745, NeuSize 770, Optika, P 90, P 90 (rosin), Pentrex 28, Peroza E 3670, Pexite WG, Pine Resin, Pine Rosin, Pinecrystal KE 356, Pinecrystal KE 614, Pinecrystal KM 5000, Pinecrystal KR 604, Pinecrystal KR 612, Pinecrystal KR 614, Pinecrystal KR 65, Portuguese WW, R 1600, R 515W, RE 802, RF Size 880L50, RF Size E 50A, RR-CHX, RX 0170, Recoldis A, Resarim B 300, Resin 95, Pine Resins, Rosin Resins, Rikatac F 805, Rondis FR-K 15, Rosin WW, SK 501, SN-EX 7337, SN-Tack 750, SPN 771, SPN 775, SPNT 87, Setalin P 7000, Shiragiku Rosin, Shiragiku Rosin 1, Sizepine 775, Solros, Stafor 50, Sylvatac 4100, Sylvatac 96, TAC 3008, TMVS 2N, TSF 25, Unitol HYR, WW 550, WW Rosin, Wood Rosin WG, Wood Rosin, XH 800, YT 102AX, Yellow Resin, YserGum 115, YserGum 116, YserGum 122, YserGum 213