Learn More
Goma arábiga, polvo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10227413 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10227413 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10165010 250 g Frasco de plástico 250 g
10237640 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10227413 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 258850025
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 9000-01-5
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9000-01-5
Número MDL MFCD00081264
Sinónimo Acacia
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gum arabic
Color Beige-amarillo a blanco
Forma física Polvo
Ceniza Total ash: < 4.0%
Densidad 1.3500g/mL
Cantidad 2.5 kg
Identificación Passes Test (per Eur. Pharm.)
Espectro infrarrojo Auténtico
Materia insoluble 0.1% max.
Pérdida por secado 15.0% max. (1 g, 105°C)
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.35
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol