Description
- Se utiliza en textiles, cerámica, litografía, cosmética y productos farmacéuticos.
- En la industria alimentaria, la acacia se utiliza principalmente en confitería, panadería, productos lácteos, bebidas y como agente microencapsulante.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Gum arabic |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 1 kg |
| Sinónimo | Arabic gum, Australian gum |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.000 a 1.000.000 |