Learn More
goma arábiga, MP Biomedicals™
Código de producto. 11473751 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11473751 500 g
11463751 100 g
11483751 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473751 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215121890
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La goma arábiga puede ser un polímero ramificado de galactosa, ramnosa, arabinosa y ácido glucurónico como sales de calcio, magnesio y potasio.
  • Se utiliza en textiles, cerámica, litografía, cosmética y productos farmacéuticos.
  • En la industria alimentaria, la acacia se utiliza principalmente en confitería, panadería, productos lácteos, bebidas y como agente microencapsulante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9000-01-5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gum arabic
Color Blanco
Forma física Polvo
Sinónimo Arabic gum, Australian gum
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 250,000 to 1,000,000