Learn More
Guinea pig anti-Rabbit IgG whole molecule, Polyclonal, Secondary Antibody, Abnova™
Código de producto. 16001638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16001638 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16001638 Proveedor Abnova N.º de proveedor PAB9407.1mg
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Especificaciones
Antígeno Guinea pig anti-Rabbit IgG whole molecule
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Guinea pig anti-Rabbit IgG recognizes Rabbit IgG whole molecule. This secondary antibody was purified using antigen affinity chromatography.
Dilución The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In 20mM KH2PO4, 150mM NaCl, pH 7.2 (0.01% sodium azide)
Especie del huésped Guinea Pig
Inmunógeno Rabbit IgG whole molecule
Método de purificación This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography, followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities.
Cantidad 1 mg
Primario o secundario Secondary
Especificidad de la prueba No reaction was observed against goat, human and mouse serum proteins.
Especies diana Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only