Learn More
Sal de sesquisulfato de guazatina, TRC
Código de producto. 30402964
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30402964 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30402964 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG84470310MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guazatine Sesquisulfate Salt
CAS 26643-62-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C18H41N7 .1.5(H2SO4)
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1,1'-[Iminobis(octamethylene)]diguanidine Sulfate (2:3)
Fórmula InChI InChI=1S/C18H41N7.H2O4S/c19-17(20)24-15-11-7-3-1-5-9-13-23-14-10-6-2-4-8-12-16-25-18(21)22;1-5(2,3)4/h23H,1-16H2,(H4,19,20,24)(H4,21,22,25);(H2,1,2,3,4)
SMILES NC(=N)NCCCCCCCCNCCCCCCCCNC(=N)N.NC(=N)NCCCCCCCCNCCCCCCCCNC(=N)N.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC Sulfato de 1,1'-(azanediilbis(octano-8,1-diil))diguanidina
Peso molecular (g/mol) 502.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.29
Porcentaje de pureza >95