Learn More
OHAUS™ Guardian™ 5000 placas calefactoras y agitadores
Código de producto. 30182879 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
e-G52HP07C
e-G52HP07C K1
e-G52HS07C
e-G52HS07C K1
e-G52HS10C
e-G52HS10C K1
e-G52HSRDA
e-G52HSRDA K1
e-G52ST07C
Tamaño de la unidad:
1 unidad
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
30182879 e-G52HS07C K1 1 unidad
30182892 e-G52HP07C K1 1 unidad
30182890 e-G52HSRDA 1 unidad
30182884 e-G52HS07C 1 unidad
30182888 e-G52HP07C 1 unidad
30182886 e-G52ST07C 1 unidad
30182894 e-G52HS10C 1 unidad
30182885 e-G52HS10C K1 1 unidad
30182887 e-G52HSRDA K1 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 30182879 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30532109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    953.00€
    713.00€ / 1 unidades
    Ahorro 240.00€
    25% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Agitadores de placa calefactora diseñados por expertos con características de seguridad y versatilidad premium para uso diario
La próxima generación Guardian™ Los agitadores de placa calefactora 5000 están diseñados para brindar seguridad y versatilidad en entornos de investigación, académicos e industriales. Ofrecen calefacción y mezcla potentes, con hardware y software de primera calidad para brindar soporte a diversos usuarios de manera segura y confiable. Los modelos de calentamiento alcanzan hasta 550 °C y cuentan con 3 modos de control de temperatura para un calentamiento rápido o un calentamiento preciso sin sobrecalentamiento. Seleccione entre 5 modelos con 3 tamaños de placa.
Características únicas:
  • Nuestra firma SafetyHeat™ y SmartHeat™ Características combinadas con el nuevo sistema de protección contra funcionamiento en seco, además del modo de funcionamiento temporizado y el opcional Splash Shield Proporcionar seguridad completa.
  • El evolucionado SmartRate™ El sistema admite calentamiento y agitación desde rápidos e intensivos hasta suaves y precisos, con una gama de accesorios para potenciar una variedad de aplicaciones.
  • Una interfaz de usuario intuitiva que presenta una pantalla LCD grande y brillante con caracteres blancos y botones tipo perilla, permite una operación fácil de usar. Puerto RS232 incluido para control remoto o registro de datos.
Las versiones del kit incluyen:
  • Sonda de temperatura 30500590
  • Kit de soporte de sonda 30973298
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Cerámica
Tensión 220/240 V
Incluye Sonda de temperatura 30500590 y kit de soporte de sonda 30973298
Características de seguridad SeguridadCalor, SmartHeat y sistema de protección contra marcha en seco
Peso con embalaje (métrico) 7.7 kg
Material del cuerpo Aluminio pintado
Tipo de controlador Digital
Modelo e-G52HS07C K1
Tamaño 180 x 180 mm
Altura (métrico) 116 mm
Temperatura (métrico) Ambiente +5 °C a 550 °C
Frecuencia 50/60 Hz
Anchura (métrico) 221 mm
Amperaje 7 A
Longitud (métrico) 329 mm
Vataje 1050 W
Peso (métrico) 4.6 kg
Tipo Placa calefactora con agitación
Forma Cuadrada
Carga máx. de muestra 20 L
tipo de tapón UE/Reino Unido
N.º de posiciones 1
Tamaño máx. del recipiente 20 L
Intervalo de agitación 50 a 1800 rpm
Garantía 2 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 329 x 221 x 116 mm
Certificaciones/conformidad CE, TÜV (estándar IEC 61010-1 (cTÜVus))
Pantalla LCD
Velocidad 50 a 1800 rpm