Learn More
Thermo Scientific™ Columnas capilares GuardGOLD™
Código de producto. 10752836 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
2 m
5 m
10 m
Diámetro (métrico):
0,18 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10752836 2 m 0,53 mm cada uno
10448194 2 m 0,25 mm cada uno
15237478 2 m 0,18 mm cada uno
10139384 2 m 0,32 mm cada uno
15247478 5 m 0,18 mm cada uno
15257478 10 m 0,18 mm cada uno
10537645 5 m 0,25 mm cada uno
10221245 5 m 0,32 mm cada uno
10497814 5 m 0,53 mm cada uno
10428774 10 m 0,25 mm cada uno
10438774 10 m 0,32 mm cada uno
10119014 10 m 0,53 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 10752836 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260500253
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proteja su columna de análisis de los daños y la contaminación de los materiales no volátiles.
Proteja su columna analítica contra daños y contaminación de materiales no volátiles utilizando el ThermoScientific™ GuardGOLD™ Columnas capilares. Facilita un rendimiento analítico superior. Protege contra la contaminación de la columna causada por materiales no volátiles, lo que extiende la vida útil de la columna. Enfoca los analitos objetivo en la cabeza de la columna analítica, lo que conduce a una mejor forma de pico cromatográfico. Altamente desactivado para proporcionar una inercia superior, esencial para el análisis de compuestos activos. Alta temperatura máxima de operación de 360 °C.
Ideal para LC de alto rendimiento y alta resolución
Muestreador automático de placas de pocillos de separación rápida UltiMate 3000 se recomienda encarecidamente para aplicaciones de alta presión y alta resolución. Los ciclos de inyección breves hacen que sea ideal para aplicaciones de alta capacidad de procesamiento. Está disponible tanto en versiones sin termostato (WPS-3000RS) como con termostato (WPS-3000TRS).
Rendimiento y características
  • Precisión del volumen de inyección típicamente < 0,15 % RSD para inyecciones de μ5 L
  • Mecanismo de accionamiento de alta precisión para ofrecer una linealidad de inyección superior de r2 > 0,9999 (–5,90 μlitros)
  • Amplio rango de volumen de inyección de 0,2 a 500 μL utilizando tres combinaciones de jeringa y asa para una máxima flexibilidad de inyección
  • Volumen de retardo de gradiente bajo de μ140 L (predeterminado) o 50 μL (con bucle de muestra μde 25 L)
  • Precisión volumétrica mejor que ± El 0,5 % para inyecciones μde 20 L permite una fácil transferencia del método de HPLC a UHPLC
  • Termostatización de las muestras para proteger los analitos térmicamente sensibles (WPS-3000TRS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad Cada
Longitud (métrico) 2 m
Diámetro (métrico) 0,53 mm
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Descripción 2 m de l; 0,53 mm ID nominal
Para utilizar con (aplicación) GC
Línea de productos GuardGOLD
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.