Learn More
Pacific Handy Cutter Cortador de seguridad con respaldo de resorte protegido izquierdo
Código de producto. 17739037
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17739037 Verde paquete de 12
17729037 Rojo paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17739037 Proveedor Pacific Handy Cutter N.º de proveedor S4SR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.59€
    182.63€ / paquete de 12
    Ahorro 39.96€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
La S4S es una cuchilla de seguridad con retracción automática de la hoja y protección adicional. Por lo tanto, es muy segura.
  • La cubierta protectora también sirve como guía, p. ej., al cubrir las cajas de cartón.
  • Con divisor de cinta robusto integrado y almacenamiento de cuchillas de repuesto.
  • Cambio de hoja sin herramientas.
  • Con un práctico ojal para atar o colgar el cordón.
  • El modelo verde es adecuado para usuarios diestros.
  • El modelo rojo es adecuado para usuarios zurdos.
Especificaciones
Tipo de producto Cortador de seguridad
Desechables Reutilizables
Esterilidad No estéril
Color Verde