Learn More
Checkers Bajo perfil Guard Dog™
Código de producto. 17722418
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
27 cm
43 cm
72 cm
77 cm
84 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
17722418 27 cm cada uno
17792408 43 cm cada uno
17732408 72 cm cada uno
17752408 77 cm cada uno
17782408 84 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17722418 Proveedor Checkers N.º de proveedor PGDS0015OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    291.90€
    253.19€ / paquete de 1
    Ahorro 38.71€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los modelos de perfil bajo Guard Dog™ son los protectores de cables de carga superior más compactos del mercado. Estos protectores ofrecen un cruce más seguro para el tráfico de vehículos y peatones, al mismo tiempo que mantienen una alta capacidad
  • Los modelos de perfil bajo Guard Dog™ son los protectores de cables de carga superior más compactos del mercado
  • Estos protectores ofrecen un cruce más seguro para el tráfico de vehículos y peatones, al mismo tiempo que mantienen una alta capacidad de carga para equipos pesados
Especificaciones
Longitud (imperial) 10,6 in
Longitud (métrico) 27 cm
Anchura (métrico) 91 cm
Color Negro, Naranja
Material Poliuretano
Tipo Protector de cables