Learn More
Justrite Raíles ADA de 5 (par) canales Guard Dog™
Código de producto. 17762418
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17762418 Amarillo cada uno
1 options
Código de producto. 17762418 Proveedor Justrite N.º de proveedor PGDS0033YL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    697.79€
    451.21€ / paquete de 1
    Ahorro 246.58€
    35% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Raíl de protección ADA de 5 canales Guard Dog™
  • Raíles ADA de 5 (par) canales
  • Amarillo
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5 x 141 x 5 cm
Longitud (imperial) 4,62 ft
Longitud (métrico) 140,97 cm
Peso (métrico) 5,8 kg
Anchura (métrico) 5,08 cm
Color Amarillo
Material Poliuretano
Tipo CRM