Learn More
Checkers Protector de cable ADA 5 canales Guard Dog™
Código de producto. 17762408
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro, Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17762408 Negro, Naranja cada uno
1 options
Código de producto. 17762408 Proveedor Checkers N.º de proveedor PGDS0006OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.85€
    306.75€ / paquete de 1
    Ahorro 70.10€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
El protector de cable de 5 canales de la serie Guard Dog con tapa con a bisagras proporciona un cruce más seguro para el tráfico de vehículos y peatones al mismo tiempo que protege valiosos cables eléctricos y mangueras contra daños.
  • El protector de cable de 5 canales de la serie Guard Dog con tapa con bisagras proporciona un cruce más seguro para el tráfico de vehículos y peatones al mismo tiempo que protege valiosos cables eléctricos y mangueras contra daños
  • El diseño con sistema de bloqueo modular es ideal para su uso en parques de diversiones, lugares de entretenimiento, eventos deportivos y la mayoría de las aplicaciones públicas, comerciales, industriales, de construcción y de servicios públicos
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Cruces más seguros para el tráfico de vehículos y peatones
Incluye Tapa con bisagra
Longitud (imperial) 151 ft
Longitud (métrico) 46 m
Anchura (métrico) 127 cm
Color Negro, Naranja
Tipo Protector de cables