Learn More
Checkers Giro a la izquierda Guard Dog™ de 5 canales
Código de producto. 17702418
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro, Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17702418 Negro, Naranja cada uno
1 options
Código de producto. 17702418 Proveedor Checkers N.º de proveedor PGDS0010OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.56€
    226.81€ / paquete de 1
    Ahorro 52.75€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Guard Dog™ de 5 canales crea un giro a la izquierda de 45 grados.
  • Los giros a la izquierda o a la derecha de 45 grados de uso general de 5 canales Guard Dog están diseñados para cables y mangueras con un diámetro de hasta 337 cm
  • Cuenta con conectores Dog Bone, una tapa con bisagras reforzada para facilitar la colocación del cable y una superficie de rodadura patentada de 5 barras para una máxima tracción
  • En resumen, ofrece todo lo que ofrece un protector Guard Dog estándar. Su construcción de poliuretano para todo tipo de clima lo hace ideal para casi cualquier caso de uso, desde parques de diversiones y eventos deportivos hasta lugares industriales de trabajo pesado
  • Los giros a la izquierda y a la derecha se pueden unir para crear un trote
Especificaciones
Longitud (imperial) 2 ft
Longitud (métrico) 62 cm
Anchura (métrico) 50 cm
Color Negro, Naranja
Material Poliuretano
Tipo Giro a la izquierda