Learn More
Checkers Tapas de extremo de 5 canales Guard Dog™
Código de producto. 17752418
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17752418 Naranja cada uno
1 options
Código de producto. 17752418 Proveedor Checkers N.º de proveedor PGDS0019OR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.96€
    121.93€ / paquete de 1
    Ahorro 29.03€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Las tapas de extremo de 5 canales Guard Dog™ cuentan con una capacidad de carga de 9526 kg/eje.
  • Las tapas de extremo de 5 canales de la serie Guard Dog proporcionan un cruce más seguro para el tráfico de vehículos y peatones al mismo tiempo que protegen valiosos cables eléctricos y mangueras contra daños
  • El diseño con sistema de bloqueo modular es ideal para su uso en parques de diversiones, lugares de entretenimiento, eventos deportivos y la mayoría de las aplicaciones públicas, comerciales, industriales, de construcción y de servicios públicos
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 50 x 22 x 5 cm
Color Naranja
Material Poliuretano
Tipo Tapa de extremo