Learn More
Checkers Protector de cable de 5 canales Guard Dog™
Código de producto. 17772408
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro, Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17772408 Negro, Naranja cada uno
1 options
Código de producto. 17772408 Proveedor Checkers N.º de proveedor PGDS0007OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.88€
    268.21€ / paquete de 1
    Ahorro 61.67€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
El protector de cable de 5 canales Guard Dog con tapa con bisagras proporciona un cruce más seguro para el tráfico de vehículos y peatones, al mismo tiempo que protege los valiosos cables eléctricos contra daños. Su diseño con sistema de bloqueo modular p
  • El protector de cable de 5 canales de la serie Guard Dog con tapa con bisagras proporciona un cruce más seguro para el tráfico de vehículos y peatones al mismo tiempo que protege valiosos cables eléctricos y mangueras contra daños
  • El diseño con sistema de bloqueo modular es ideal para su uso en parques de diversiones, lugares de entretenimiento, eventos deportivos y la mayoría de las aplicaciones públicas, comerciales, industriales, de construcción y de servicios públicos
Especificaciones
Longitud (imperial) 36 in
Longitud (métrico) 91 cm
Anchura (métrico) 50 cm
Color Negro, Naranja
Material Poliuretano
Tipo Protector de cables