Learn More
Sal trisódica de imidodifosfato de guanililo (90 %), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Guanylyl Imidodiphosphate Trisodium Salt |
| CAS | 148892-91-5 |
| Fórmula molecular | C10H14N6Na3O13P3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 5'-Guanylic Acid Monoanhydride with Imidodiphosphoric Acid Trisodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17N6O13P3.3Na/c11-10-13-7-4(8(19)14-10)12-2-16(7)9-6(18)5(17)3(28-9)1-27-32(25,26)29-31(23,24)15-30(20,21)22;;;/h2-3,5-6,9,17-18H,1H2,(H,25,26)(H3,11,13,14,19)(H4,15,20,21,22,23,24);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1 |
| SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])NP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | trisodio;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-oxidofosforil]oxi-[[hidroxi(oxido)fosforil]amino]fosfinato |
| Peso molecular (g/mol) | 588.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 587.9525 |