Learn More
Guanylurea, TRC
Código de producto. 17932095
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17932095 25 mg 25 miligramos
17960515 250 mg 250 miligramos
17964015 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17932095 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG84449525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-83-3
Fórmula molecular C2 H6 N4 O
Peso molecular (g/mol) 102.1
Sinónimo Urea, (aminoiminomethyl)- (9CI), Urea, amidino- (6CI,7CI,8CI), N-(Aminoiminomethyl)urea, 1-Amidinourea, 1-Carbamoylguanidine, Amidinourea, Dicyandiamidine, Guanidine, (aminocarbonyl)-, Guanidinecarboxamide, Guanylurea, N-Amidinourea, N-Carbamoylguanidine, Urea, N-(aminoiminomethyl)-
Nombre IUPAC Carbamigidoilurea
SMILES NC(=N)NC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanylurea
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6N4O/c3-1(4)6-2(5)7/h(H6,3,4,5,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0542