Learn More
Sulfato de guanilurea, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10117470 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10117470 25 g Frasco de plástico 25 g
10298803 100 g Frasco de plástico 100 g
11935601 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10117470 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 411140250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 591-01-5 | C4H12N8O2·H2SO4 | 302.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-01-5
Fórmula molecular C4H12N8O2·H2SO4
Peso molecular (g/mol) 302.26
Número MDL MFCD00035565
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanylurea sulfate
Punto de fusión 190.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal [NH2C(NH)NHCONH2]2·H2SO4
Cantidad 25 g
Índice Merck 15,3104
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Guanylurea sulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2