Learn More
Sulfato de guanilurea 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30310429 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30310429 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14057250AL100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Guanylurea Sulfate
CAS 591-01-5
Nombres de analitos o componentes N-Guanylurea Sulfate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular 2 C2 H6 N4 O . H2 O4 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Urea, N-(aminoiminomethyl)-, sulfate (2:1), Urea, (aminoiminomethyl)-, sulfate (2:1) (9CI), Urea, amidino-, sulfate (2:1) (8CI), Carbamylguanidine sulfate, Dicyanodiamidine sulfate, Diuretamidine sulfate, Guanylurea sulfate, N-Guanylurea Sulfate
Fórmula InChI InChI=1S/2C2H6N4O.H2O4S/c2*3-1(4)6-2(5)7;1-5(2,3)4/h2*(H6,3,4,5,6,7);(H2,1,2,3,4)
SMILES NC(=N)NC(=O)N.NC(=N)NC(=O)N.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC carbamimidoilurea;ácido sulfúrico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 302.27
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.0757 g/mol