Learn More
Sulfato de guanil urea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Guanylurea Sulfate |
| CAS | 591-01-5 |
| Fórmula molecular | 2 C2 H6 N4 O . H2 O4 S |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Urea, N-(aminoiminomethyl)-, sulfate (2:1), Urea, (aminoiminomethyl)-, sulfate (2:1) (9CI), Urea, amidino-, sulfate (2:1) (8CI), Carbamylguanidine sulfate, Dicyanodiamidine sulfate, Diuretamidine sulfate, Guanylurea sulfate, N-Guanylurea Sulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C2H6N4O.H2O4S/c2*3-1(4)6-2(5)7;1-5(2,3)4/h2*(H6,3,4,5,6,7);(H2,1,2,3,4) |
| SMILES | NC(=N)NC(=O)N.NC(=N)NC(=O)N.OS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | carbamimidoilurea;ácido sulfúrico |
| Peso molecular (g/mol) | 302.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.0757 |