Learn More
Sulfato de guanoxano, Mikromol™
Descripción
Sulfato de guanoxano
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Guanoxan Sulfate |
| CAS | 4-5-5714 |
| Nombres de analitos o componentes | Guanoxan Sulfate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | 2 C10 H13 N3 O2 . H2 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Guanidine, N-[(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methyl]-, sulfate (2:1), Guanidine, (1,4-benzodioxan-2-ylmethyl)-, sulfate (2:1) (8CI), Guanidine, [(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methyl]-, sulfate (2:1) (9CI), Envacar, Guanoxan sulfate, Guanutil, NSC 108162, P 1003, P 3/01003 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C10H13N3O2.H2O4S/c2*11-10(12)13-5-7-6-14-8-3-1-2-4-9(8)15-7;1-5(2,3)4/h2*1-4,7H,5-6H2,(H4,11,12,13);(H2,1,2,3,4) |
| SMILES | NC(=N)NCC1COc2ccccc2O1.NC(=N)NCC3COc4ccccc4O3.OS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | 1-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-3-ilmetil)guanidina; ácido sulfúrico |
| Mostrar más |