Learn More
Sulfato de guanoxano, LoGiCal
Código de producto. 30460987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460987 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460987 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1880.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanoxan Sulfate
CAS 4-5-5714
Nombres de analitos o componentes Guanoxan Sulfate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular 2 C10 H13 N3 O2 . H2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Guanidine, N-[(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methyl]-, sulfate (2:1), Guanidine, (1,4-benzodioxan-2-ylmethyl)-, sulfate (2:1) (8CI), Guanidine, [(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methyl]-, sulfate (2:1) (9CI), Envacar, Guanoxan sulfate, Guanutil, NSC 108162, P 1003, P 3/01003
Fórmula InChI InChI=1S/2C10H13N3O2.H2O4S/c2*11-10(12)13-5-7-6-14-8-3-1-2-4-9(8)15-7;1-5(2,3)4/h2*1-4,7H,5-6H2,(H4,11,12,13);(H2,1,2,3,4)
Tipo de solución Neat
SMILES NC(=N)NCC1COc2ccccc2O1.NC(=N)NCC3COc4ccccc4O3.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC 1-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-3-ilmetil)guanidina; ácido sulfúrico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 512.54
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.1689 g/mol