Learn More
Guanosina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11354359 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354359 5 g 5 g
11364359 25 g 25 g
11374359 100 g 100 g
11384359 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11354359 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210190705
CAS 118-00-3
Fórmula molecular C10H13N5O5
Peso molecular (g/mol) 283.24
Número MDL MFCD00010182
Clave InChI NYHBQMYGNKIUIF-UUOKFMHZSA-N
Sinónimo guanosine, guanine riboside, vernine, guanozin, guanosin, inosine, 2-amino, usaf cb-11, vernine van, l-guanosine, 9-beta-d-ribofuranosylguanine
PubChem CID 6802
ChEBI CHEBI:16750
SMILES NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanosine
Color Blanco
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 2-Amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-3H-purin-6-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.2
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Guanosine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanosine