Learn More
Hidrato de guanosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Guanosine Hydrate |
| CAS | 141433-61-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C10 H13 N5 O5 . xH2 O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Amino-1,9-dihydro-9-β-D-ribofuranosyl-6H-purin-6-one, DL-Guanosine, Guanine Ribonucleoside, 9-β-D-Ribofuranosylguanine, 2-Aminoinosine, NSC 19994, Vernine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N5O5.H2O/c11-10-13-7-4(8(19)14-10)12-2-15(7)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9;/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,19);1H2/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1 |
| SMILES | O.NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il]-1H-purin-6-ona;hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 301.26 |
| Mostrar más |