Learn More
Guanosina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10776062 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10776062 25 g Frasco de vidrio 25 g
10359053 100 g Frasco de vidrio 100 g
10167283 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10776062 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 411130250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.30€
    62.65€ / 25 g
    Ahorro 6.65€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 118-00-3 | C10H13N5O5 | 283.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-00-3
Fórmula molecular C10H13N5O5
Peso molecular (g/mol) 283.24
Número MDL MFCD00010182
Clave InChI NYHBQMYGNKIUIF-UUOKFMHZSA-N
Sinónimo guanosine, guanine riboside, vernine, guanozin, guanosin, inosine, 2-amino, usaf cb-11, vernine van, l-guanosine, 9-beta-d-ribofuranosylguanine
PubChem CID 6802
ChEBI CHEBI:16750
SMILES NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanosine
Punto de fusión 250°C
Color Blanco a amarillo
Pérdida por secado 5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 26, V,18, 81
Índice Merck 15, 4601
Condición de rotación específica −62.00 (20.00°C c=3,in 0.1 N NaOH)
Rotación específica -62
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: insoluble in ethanol,ethylether,soluble in acetic acid
Nombre IUPAC 2-Amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-3H-purin-6-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Guanosine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanosine